missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dantrolene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dantrolene |
| CAS | 7261-97-4 |
| Molekylformel | C14 H10 N4 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Dantrolen, 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, Hydantoin, 1-[[5-(p-nitrophenyl)furfurylidene]amino]- (8CI), 1-[[[5-(4-Nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, 1-[[5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene]amino]hydantoin, Dantrolene, F 368 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N4O5/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22/h1-7H,8H2,(H,16,19,20)/b15-7+ |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)NC3=O)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.25 |
| Formel vikt | 314.0651 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?