Läs mer
Dantrolene USP Related Compound C, Mikromol™
Beskrivning
Dantrolene USP Related Compound C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde |
| CAS | 7147-77-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H7 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-(4-Nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde, (5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde, Dantrolene Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde |
| Visa mer |