missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dantrolene USP Related Compound C, Mikromol™

Produktkod. 30464214
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30464214 4 x 25 mg
30052655 25 mg
17963196 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30464214 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0905.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Dantrolene USP Related Compound C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
CAS 7147-77-5
Analyt- eller komponentnamn 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H7 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-(4-Nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde, (5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde, Dantrolene Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H
Lösningstyp Neat
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2
IUPAC-namn 5-(4-nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 217.18
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 217.0375 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.