Läs mer
Danusertib, MedChemExpress
Beskrivning
Danusertib is a pyrrolo-pyrazole and aurora kinase inhibitor with IC50 of 13, 79, and 61 nM for Aurora A, B, and C, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Danusertib |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 827318-97-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H30N6O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | PHA-739358 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |