missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ DAP Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA5109615
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beschreibung
Immunogen sequence: MSSPPEGKLE TKAGHPPAVK AGGMRIVQKH PHTGDTKEEK DKDDQEWESP SPPKPTVFIS GVIARGDKDF PPAAAQVAHQ KPHASMDKHP SPRTQHIQQP RK.
This gene encodes a basic, proline-rich, 15-kD protein. The protein acts as a positive mediator of programmed cell death that is induced by interferon-gamma.
Spezifikation
| DAP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DAP | |
| 4921531N22Rik; AI789753; amylin peptide; AU040360; DAP; DAP 1; DAP1; DAP-1; death associated protein; death-associated protein; death-associated protein 1; MGC99796; OTTHUMP00000161670; OTTHUMP00000221331; Rap7a | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 1611, 223453, 64322 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 0.34 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P51397, Q91XC8, Q9QX67 | |
| DAP | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-102 of human DAP (NP_004385.1). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur