Läs mer
DAP3 Antibody, FITC, R&D Systems™
Produktkod. 18604555 Handla allt Bio Techne Produkter
Produktkod. 18604555 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298784F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DAP3 Polyclonal specifically detects DAP3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Utspädning Western Blot, Immunoprecipitation
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Produktlinje Novus