Learn More
DAP3 Antibody, FITC, R&D Systems™
Product Code. 18604555 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Unit Size:
0.1mL
Product Code. Unit Size
18604555 0.1mL
1 options
Product Code. 18604555 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP298784F
 Restricted Item
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DAP3 Polyclonal specifically detects DAP3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Dilution Western Blot, Immunoprecipitation
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Product Line Novus
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.