Läs mer
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), MedChemExpress
Produktkod. 16473978
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473978 10 mg
16454986 100 mg
16420337 50 mg
16406697 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473978 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10450A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) is the S-enantiomer of Dapagliflozin 1,2-propanediol, hydrate.
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), a new type of drug used to treat diabetes mellitus (DM), is a competitive sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, which results in excretion of glucose into the urine. Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) induces HIF1 expression and attenuates renal IR injury.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate)
CAS 960404-48-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H35ClO9
Kvantitet 10 mg
Synonym BMS-512148 (2S)-1,2-propanediol, hydrate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (198.82 mM) ∣H2O : 2.38 mg/mL (4.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C(OCC)C=C3)=C(Cl)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.C[C@H](O)CO.O
Molekylvikt (g/mol) 502.98
Formel vikt 502.98
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism