Läs mer
Dapagliflozin metylacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapagliflozin Methyl Acetate |
| CAS | 1632287-34-3 |
| Molekylformel | C23 H27 Cl O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | ((2R,3S,4R,5R,6S)-6-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl Acetate, Dapagliflozin Impurity-S2D(Mono acetylated) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27ClO7/c1-3-29-17-7-4-14(5-8-17)10-16-11-15(6-9-18(16)24)23-22(28)21(27)20(26)19(31-23)12-30-13(2)25/h4-9,11,19-23,26-28H,3,10,12H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22-,23+/m1/s1 |
| LEDER | CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1 |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[4-klor-3-[(4-etoxifyfenyl)metyl]fenyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]metylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.909 |
| Formel vikt | 450.145 |