Läs mer
Dapagliflozin, Mikromol™
Beskrivning
Dapagliflozin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapagliflozin |
| CAS | 461432-26-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dapagliflozin |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C21 H25 Cl O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, BMS 512148, Dapagliflozin, Farxiga |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| LEDER | CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Visa mer |