Läs mer
Dapagliflozin Propanediol Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapagliflozin (2S)-1,2-Propanediol Monohydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClO6.C3H8O2.H2O/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21;1-3(5)2-4;/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;1H2/t17-,18-,19+,20-,21+;3-;/m10./s1 |
| Formel vikt | 502.197 |
| Procent renhet | >95% |