Läs mer
Dapagliflozin Tetraacetate ([(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-Triacetoxy-6-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]tetrahydropyran-2-yl]methyl Acetate), Mikromol™
Beskrivning
Dapagliflozin Tetraacetate ([(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-Triacetoxy-6-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]tetrahydropyran-2-yl]methyl Acetate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapagliflozin Tetraacetate |
| CAS | 461432-25-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dapagliflozin Tetraacetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29 H33 Cl O10 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Hydromorphone N-Oxide Hydrochloride, ([(2R,3R,4R,5S,6(S)-3,4,5-Triacetoxy-6-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]tetrahydropyran-2-yl]methyl Acetate), (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol 2,3,4,6-tetraacetate, D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-, tetraacetate, (1S)- (9CI) |
| LEDER | CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 577.02 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |