Läs mer
Dapagliflozin Tetraacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapagliflozin Tetraacetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33ClO10/c1-6-35-23-10-7-20(8-11-23)13-22-14-21(9-12-24(22)30)26-28(38-18(4)33)29(39-19(5)34)27(37-17(3)32)25(40-26)15-36-16(2)31/h7-12,14,25-29H,6,13,15H2,1-5H3/t25-,26+,27-,28+,29+/m1/s1 |
| Formel vikt | 576.1762 |
| Procent renhet | >95% |