Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dapagliflozin
Product Code. 16564274 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
16564274 5 g
16554274 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16564274 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 464620050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461432-26-8 | C21H25ClO6 | 408.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 461432-26-8
Molekylformel C21H25ClO6
Molekylvikt (g/mol) 408.88
InChI-nyckel JVHXJTBJCFBINQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2-{4-klor-3-[(4-etoxifenyl)metyl]fenyl}-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCOC1=CC=C(CC2=C(Cl)C=CC(=C2)C2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Dapagliflozin
Smältpunkt 65.0°C to 70.0°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Formel vikt 408.88
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.