Läs mer
Dapansutrile, MedChemExpress
Produktkod. 16407438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16407438 10 mg
1 options
Produktkod. 16407438 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17629
MedChemExpress Dapansutrile is a potent, orally active and selective NLRP3 inflammasome inhibitor. Dapansutrile has anti-inflammatory activity and decreases immune factor levels. Dapansutrile can be used for research of inflammatory diseases.
Dapansutrile is a potent, orally active and selective NLRP3 inflammasome inhibitor. Dapansutrile has anti-inflammatory activity and decreases immune factor levels. Dapansutrile can be used for research of inflammatory diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dapansutrile
Fysisk form Solid
CAS 54863-37-5
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H7NO2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (938.65 mM) ∣H2O : 36.67 mg/mL (275.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CCCS(=O)(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 133.17
Formel vikt 133.17
Procent renhet 98.0%