missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress DAPI dihydrochloride

Produktkod. p-200104375
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16478758

Brand: MedChemExpress HYD0814

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress DAPI dihydrochloride (4',6-diamidino-2-phenylindole) is a fluorescent stain by binding in the minor grove of A-T rich sequences of DNA.

Specifikationer

Innehåll och lagring -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 75 mg/mL (214.13 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 5.56 mg/mL (15.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Mål HBV
Produkttyp Dye Reagents
Molekylvikt (g/mol) 350.25 g/mol
CAS 28718-90-3
Synonym 4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.