Läs mer
Dapiprazole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapiprazole Hydrochloride |
| CAS | 72822-13-0 |
| Molekylformel | C19 H27 N5 . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine, 5,6,7,8-tetrahydro-3-[2-[4-(2-methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine, 5,6,7,8-tetrahydro-3-[2-[4-(2-methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), AF 2139, Glamidolo, Rev-Eyes, Reversil, 5,6,7,8-Tetrahydro-3-[2-[4-(2-methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N5.ClH/c1-16-6-2-3-7-17(16)23-14-12-22(13-15-23)11-9-19-21-20-18-8-4-5-10-24(18)19;/h2-3,6-7H,4-5,8-15H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1ccccc1N2CCN(CCc3nnc4CCCCn34)CC2 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[4-(2-methylphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.9121 |
| Formel vikt | 361.2033 |