missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dapivirine-d11, TRC

Produktkod. 30179401
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179401 1 mg
30179112 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179401 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1855021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1329613-10-6
Molekylformel C20H8D11N5
Molekylvikt (g/mol) 340.47
Synonym 4-[[4-[(2,4,6-Trimethylphenyl-d11)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, R 147681-d11, TMC 120-d11, TMC 120R147681-d11;
IUPAC-namn 4-[[4-[3,5-dideuterio-2,4,6-tris(trideuteriomethyl)anilino]pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile
LEDER [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C(NC2=NC(NC3=CC=C(C#N)C=C3)=NC=C2)=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dapivirine-d11
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H19N5/c1-13-10-14(2)19(15(3)11-13)24-18-8-9-22-20(25-18)23-17-6-4-16(12-21)5-7-17/h4-11H,1-3H3,(H2,22,23,24,25)/i1D3,2D3,3D3,10D,11D
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.