Läs mer
Dapivirin, TRC
Produktkod. 30360525
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360525 5 mg
30352101 10 mg
30354279 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30360525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1855005MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 244767-67-7
Molekylformel C20 H19 N5
Molekylvikt (g/mol) 329.4
Synonym Benzonitrile, 4-[[4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-[[4-[(2,4,6-Trimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, AIDS 105293, Dapivirine, R 147681, TMC 120, TMC 120R147681
IUPAC-namn 4-[[4-(2,4,6-trimethylanilino)pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile
LEDER Cc1cc(C)c(Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2)c(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dapivirine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H19N5/c1-13-10-14(2)19(15(3)11-13)24-18-8-9-22-20(25-18)23-17-6-4-16(12-21)5-7-17/h4-11H,1-3H3,(H2,22,23,24,25)
Formel vikt 329.164