Läs mer
MedChemExpress Dapivirine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 329.4 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 99.23% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (142.68 mM) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 244767-67-7 |
| Synonym | TMC120∣ R147681 |