Läs mer
Dapoxetine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Dapoxetine (LY-210448) hydrochloride is an orally active and selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Dapoxetine hydrochloride can be used for the research of premature ejaculation (PE).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapoxetine hydrochloride |
| CAS | 129938-20-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24ClNO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | LY-210448 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (93.60 mM) |
| LEDER | CN(C)[C@H](C1=CC=CC=C1)CCOC2=C3C(C=CC=C3)=CC=C2.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.87 |
| Visa mer |