Läs mer
Dapoxetine N-Oxide (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapoxetine N-Oxide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO2/c1-22(2,23)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-24-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 321.1729 |