Läs mer
Daprodustat, MedChemExpress
Beskrivning
Daprodustat (GSK1278863) is an orally active hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor being developed for the treatment of anemia associated with chronic kidney disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daprodustat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 960539-70-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H27N3O6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | GSK1278863 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 19.5 mg/mL (49.56 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |