Läs mer
Daprodustat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daprodustat |
| CAS | 960539-70-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H27 N3 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Glycine, N-[(1,3-dicyclohexylhexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)carbonyl]-, N-[(1,3-Dicyclohexylhexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)carbonyl]glycine, Daprodustat, GSK 1278863, GSK1278863A, GW342946X, GSK1714346A, GSK1278863A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N3O6/c23-14(24)11-20-16(25)15-17(26)21(12-7-3-1-4-8-12)19(28)22(18(15)27)13-9-5-2-6-10-13/h12-13,26H,1-11H2,(H,20,25)(H,23,24) |
| LEDER | OC(=O)CNC(=O)C1=C(O)N(C2CCCCC2)C(=O)N(C3CCCCC3)C1=O |
| IUPAC-namn | 2-[(1,3-dicyclohexyl-4-hydroxy-2,6-dioxopyrimidine-5-carbonyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.43 |
| Visa mer |