Läs mer
Dapsone-d4, TRC
Produktkod. 30365587
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365587 1 mg
30356966 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30365587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1932521MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346602-12-7
Molekylformel C12H8D4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 252.33
Synonym DADPS-d4, DDS-d4, Avlosulfon-d4, Croysulfone-d4, Diphenasone-d4, Disulone-d4, Dumitone-d4, Eporal-d4, Novophone-d4, Sulfona-Mae-d4, Sulphadione-d4, 4,4’-Sulfonylbisbenzeneamine-d4, 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene]-d4, 4,4'-Diaminodiphenyl Sulfone-d4, NSC 6091-d4
IUPAC-namn 4-(4-aminophenyl)sulfonyl-2,3,5,6-tetradeuterioaniline
LEDER C1([2H])=C(C([2H])=C([2H])C(=C1[2H])S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dapsone-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,5D,6D
Procent renhet >95%