missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dapsone-D8 (major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapsone-D8 (major) |
| CAS | 557794-38-4 |
| Molekylformel | C12 2H8 H4 N2 O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dapsone D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H] |
| IUPAC-namn | 4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)sulfonyl-2,3,5,6-tetradeuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.35 |
| Formel vikt | 256.1122 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?