Läs mer
Dapsone Hydroxylamine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapsone Hydroxylamine-d4 |
| CAS | 1330185-26-6 |
| Molekylformel | C12H8D4N2O3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-Hydroxy-4,4’-sulfonyldi(aniline)-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)18(16,17)12-7-3-10(14-15)4-8-12/h1-8,14-15H,13H2/i1D,2D,5D,6D |
| LEDER | NC1=C([2H])C([2H])=C(S(C2=CC=C(NO)C=C2)(=O)=O)C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC-namn | N-[4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)sulfonylphenyl]hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.32 |