Läs mer
Dapsone Hydroxylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapsone Hydroxylamine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)18(16,17)12-7-3-10(14-15)4-8-12/h1-8,14-15H,13H2 |
| Formel vikt | 264.0569 |