Läs mer
Dapsone, Mikromol™
Produktkod. 17933446
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17933446 250 mg
1 options
Produktkod. 17933446 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1932.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dapsone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dapsone
CAS 80-08-0
Analyt- eller komponentnamn Dapsone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H12 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulfacetamide Sodium Imp. D (EP), Sulfacetamide Imp. D (EP), Dapsone, 4,4'-sulfonyldianiline, Benzenamine, 4,4'-sulfonylbis-, Aniline, 4,4'-sulfonyldi- (7CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene], 1358F, 4,4'-DDS, 4,4'-Dapsone, 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonylbisaniline, 4,4'-Sulfonylbisbenzamine, 4,4'-Sulfonyldianiline, 4,4'-Sulfonyldiphenylamine, 4,4'-Sulphonyldianiline, 4-(4-Aminophenylsulfonyl)benzenamine, 4-Aminophenyl sulfone, Aczone, Aradur 9664-1, Aradur 976-1, Araldite HT 976, Atrisone, Avlosulfon, Avlosulfone, Bis(4-aminophenyl) sulfone, Bis(p-aminophenyl) sulfone, Croysulfone, DADFS, DADPS, DDS, DDS (pharmaceutical), DSS, Dapson, Di(4-aminophenyl)sulfone, Di(p-aminophenyl) sulfone, Diaphenylsulfon, Diaphenylsulfone, Diphenasone, Diphone, Disulone, Dumitone, Eporal, F 1358, HB-MC-GE 40, HB-MC-GE 45, HT 9664, HT 976, HT 976-1, HY 976, Hardener HT 976, Lapox K 10, Metabolite C, NSC 6091, Novophone, Seikacure S, Servidapson, Sulfona, Sulfona-Mae, Sulphadione, Sumicure S, Udolac, p,p'-Diaminodiphenyl sulfone, p,p'-Sulfonyldianiline, p-Aminophenyl sulfone, 4-Aminophenyl Sulfone, 4,4'-Sulfonyldianiline, Sulfacetamide Sodium Impurity D, Sulfacetamide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC-namn 4-(4-aminofenyl)sulfonylanilin
Molekylvikt (g/mol) 248.3
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 248,0619 g/mol