Läs mer
Dapsone N-Beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dapsone N-b-D-Glucuronide Sodium Salt |
| CAS | 54749-81-4 |
| Molekylformel | C18H19N2NaO8S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]amino]-1-deoxy-β-D-glucopyranuronic Acid Monosodium Salt, 1-Deoxy-1-p-sulfanilylanilino-β-D-glucopyranuronic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O8S.Na/c19-9-1-5-11(6-2-9)29(26,27)12-7-3-10(4-8-12)20-17-15(23)13(21)14(22)16(28-17)18(24)25;/h1-8,13-17,20-23H,19H2,(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,17+;/m0./s1 |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(N[C@@H]2O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)(C3=CC=C(N)C=C3)=O |
| IUPAC-namn | sodium (2S,3S,4S,5R,6R)-6-((4-((4-aminophenyl)sulfonyl)phenyl)amino)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.41 |
| Formel vikt | 446.08 |