missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DAPT, MedChemExpress

Produktkod. 16491667
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491667 50 mg -
16478207 5 mg -
16435498 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491667 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13027

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress DAPT (GSI-IX) is a potent and orally active γ-secretase inhibitor with IC50s of 115 nM and 200 nM for total amyloid-β (Aβ) and Aβ42, respectively.

DAPT inhibits the activation of Notch 1 signaling and induces cell differentiation. DAPT also induces autophagy and apoptosis. DAPT has neuroprotection activity and has the potential for autoimmune and lymphoproliferative diseases, degenerative disease and cancers treatment.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DAPT
CAS 208255-80-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26F2N2O4
Kvantitet 50 mg
Synonym GSI-IX
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (144.52 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (23.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=CC(F)=CC(CC(N[C@H](C(N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)C2=CC=CC=C2)=O)C)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 432.46
Formel vikt 432.46
Procent renhet 99.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.