Läs mer
DAPT, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467109
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
15467109 10 mg
1 options
Produktkod. 15467109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65864.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2437.02 SEK
    2187.65 SEK / 10mg
    Save 249.37 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 208255-80-5 | C23H26F2N2O4 | 432.468 g/mol
DAPT används i studien avβ -amyloidbildning. DAPT har visat sig hämma Notch-signalering i studier av autoimmuna och lymfoproliferativa sjukdomar, som t.ex. ALPS och lupus erythematosus, såväl som vid cancercelltillväxt, angiogenes och differentiering av humaninducerade pluripotenta stamceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
DAPT används i studien avβ -amyloidbildning. DAPT har visat sig hämma Notch-signalering i studier av autoimmuna och lymfoproliferativa sjukdomar, som t.ex. ALPS och lupus erythematosus, såväl som i cancercelltillväxt,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material DAPT
CAS 208255-80-5
Färg Vitt
Molekylformel C23H26F2N2O4
MDL-nummer MFCD04974585
Kvantitet 10 mg
Känslighet Ljuskänslig
Synonym dapt, dapt gsi-ix, gamma-secretase inhibitor ix, gsi-ix, insolution gamma-secretase inhibitor ix, s-tert-butyl 2-s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, n-n-3,5-difluorophenacetyl-l-alanyl-s-phenylglycine t-butyl ester, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetyl amino propanoyl amino-2-phenylacetate, gsiix
Löslighetsinformation Löslig i DMSO, etanol, diklormetan, DMF.
InChI-nyckel DWJXYEABWRJFSP-XOBRGWDASA-N
LEDER CC(C(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)CC2=CC(=CC(=C2)F)F
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2-[[(2S)-2-[[2-(3,5-difluorfenyl)acetyl]amino]propanoyl]amino]-2-fenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 432.468
PubChem CID 5311272
ChEBI CHEBI:86193
Formel vikt 432.5
Fysisk form Lyophilized
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.