Läs mer
DAPT, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DAPT |
| CAS | 208255-80-5 |
| Molekylformel | C23H26F2N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2S)-N-[2-(3,5-Difluorophenyl)acetyl]-L-alanyl-2-phenyl-glycine 1,1-Dimethylethyl Ester, (2S)-N-[(3,5-Difluorophenyl)acetyl]-L-alanyl-2-phenyl-glycine 1,1-Dimethylethyl Ester, DAPT, DAPT (enzyme inhibitor), GSI-IX, N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl)-L-alanyl]-S-phenylglycine tert-Butyl Ester N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester γ-Secretase Inhibitor IX |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26F2N2O4/c1-14(26-19(28)12-15-10-17(24)13-18(25)11-15)21(29)27-20(16-8-6-5-7-9-16)22(30)31-23(2,3)4/h5-11,13-14,20H,12H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t14-,20-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H]1N(CCC1)C[C@]2(O)C(O)C(O)[C@@H](O)CO2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-2-[[(2S)-2-[[2-(3,5-difluorophenyl)acetyl]amino]propanoyl]amino]-2-phenylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.46 |