Läs mer
MedChemExpress DAPTA
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.16% |
| CAS | 106362-34-9 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvikt (g/mol) | 856.88 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (58.35 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | D-Ala-peptide T-amide∣ Adaptavir |