Allmän beskrivning
•Daptomycin är ett antibiotikum som verkar mot vankomycinresistenta grampositiva bakterier inklusive enterokocker och Staphylococcus aureus
Användningsområden
•Det har bakteriedödande aktivitet mot vankomycinresistenta grampositiva bakterier
•Det kan binda bakteriecellsmembranet vilket orsakar störningar av membranet och ökar utflödet av kaliumjoner från bakterieceller, vilket stör protein-, DNA- och RNA-syntesen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daptomycin |
| Förlust vid torkning | 10% max. |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | (0,5 % i MeOH) Klar färglös till ljusgul |
| Formel vikt | 1620.67 |
| Procent renhet | ≥93 % (HPLC) |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.