Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Daptomycin
Produktkod. 15597049 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15597049 100 mg 100mg
15507059 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15597049 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 SEK
    1658.65 SEK / 100mg
    Save 221.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Daptomycin, CAS # 103060-53-3, är ett semisyntetiskt polypeptidantibiotikum som har bakteriedödande aktivitet mot vankomycinresistenta grampositiva bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Daptomycin är ett antibiotikum som verkar mot vankomycinresistenta grampositiva bakterier inklusive enterokocker och Staphylococcus aureus
Användningsområden
•Det har bakteriedödande aktivitet mot vankomycinresistenta grampositiva bakterier
•Det kan binda bakteriecellsmembranet vilket orsakar störningar av membranet och ökar utflödet av kaliumjoner från bakterieceller, vilket stör protein-, DNA- och RNA-syntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103060-53-3
Molekylformel C72H101N17O26
Molekylvikt (g/mol) 1620.67
InChI-nyckel DOAKLVKFURWEDJ-AVSAZHKKSA-N
Synonym daptomycin
PubChem CID 133640189
LEDER CCCCCCCCCC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC3C(OC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC3=O)CCCN)CC(=O)O)C)CC(=O)O)CO)C(C)CC(=O)O)CC(=O)C4=CC=CC=C4N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daptomycin
Förlust vid torkning 10% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation (0,5 % i MeOH) Klar färglös till ljusgul
Formel vikt 1620.67
Procent renhet ≥93 % (HPLC)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.