Läs mer
Tocris Bioscience™ Daptomycin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18085622
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18085622 50 mg
18015642 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18085622 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3917/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 SEK
    5188.05 SEK / 50mg
    Save 296.95 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Antibiotic; inhibits protein, DNA and RNA synthesis in gram-positive bacteria
Daptomycin is a lipopeptide, calcium-dependent antibiotic. Exhibits potent bacteriocidal activity against most gram-positive bacteria in vitro and in vivo, including antibiotic-resistant strains such as MRSA and VRE. Disrupts plasma membrane function; activity results in membrane depolarization leading to inhibition of protein, DNA and RNA synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103060-53-3
Molekylformel C72H101N17O26
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daptomycin
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 1620.67
Produkttyp Daptomycin
Renhet >95%
Molekylvikt (g/mol) 1620.693