Läs mer
Tocris Bioscience™ Darapladib
Beskrivning
Darapladib is a potent lipoprotein-associated phospholipase A2 (lp-PLA2) inhibitor (IC50 = 5 nM in whole human plasma).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-N-[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-cyclopentapyrimidine-1-acetamide |
| CAS | 356057-34-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C36H38F4N4O2S |
| Formel vikt | 666.77 |
| Renhet | 98% |