Läs mer
Darapladib-förorening, TRC
Produktkod. 30365321
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30365321 100 mg
1 options
Produktkod. 30365321 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD194925100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Darapladib-impurity
CAS 1389264-17-8
Molekylformel C36H38N4O2F4S
Kvantitet 100 mg
Synonym N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl]oxy]-N-[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C36H38F4N4O2S/c1-3-43(4-2)20-21-44(22-25-8-12-27(13-9-25)28-14-16-29(17-15-28)36(38,39)40)33(45)23-46-34-31-6-5-7-32(31)41-35(42-34)47-24-26-10-18-30(37)19-11-26/h8-19H,3-7,20-24H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)CCN(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)COC3=NC(=NC4=C3CCC4)SCC5=CC=C(C=C5)F
IUPAC-namn N-[2-(dietylamino)etyl]-2-[[2-[(4-fluorfenyl)metylsulfanyl]-6,7-dihydro-5H-cyklopenta[d]pyrimidin-4-yl]oxy]-N-[[4-[4-[4-(trifluormetyl)fenyl]fenyl]metyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 666.77
Formel vikt 666.2652