Läs mer
Darapladib, MedChemExpress
Produktkod. 16460377
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460377 50 mg
16436737 5 mg
16404028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16460377 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10521
MedChemExpress Darapladib is a potent inhibitor of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) with IC50 of 0.25 nM.
Darapladib is a potent inhibitor of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) with IC50 of 0.25 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Darapladib
CAS 356057-34-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H38F4N4O2S
Kvantitet 50 mg
Synonym SB-480848
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (149.98 mM)
LEDER FC1=CC=C(CSC(N(CC(N(CCN(CC)CC)CC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)=O)C4=C5CCC4)=NC5=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 666.77
Formel vikt 666.77
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation