Läs mer
Darifenacin hydrobromide, MedChemExpress
Beskrivning
Darifenacin hydrobromide (UK-88525 hydrobromide) is a selective M3 muscarinic receptor antagonist with pKi of 8.9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Darifenacin hydrobromide |
| CAS | 133099-07-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H31BrN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | UK-88525 hydrobromide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (65.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(C1=CC=CC=C1)([C@@H]2CCN(CCC3=CC4=C(OCC4)C=C3)C2)C5=CC=CC=C5)N.Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.46 |
| Visa mer |