Läs mer
Darifenacin Hydrobromide, Mikromol™
Beskrivning
Darifenacin Hydrobromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Darifenacin Hydrobromide |
| CAS | 133099-07-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Darifenacin Hydrobromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H30 N2 O2 . Br H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (S)-3-(Carbamoyldiphenylmethyl)-1-[2-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidine hydrobromide, Darifenacin hydrobromide, Darilong, Emselex, Enablex, UK 88525-04, UK 88525-04 hydrobromide, (3S)-1-[2-(2,3-Dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-alpha,alpha-diphenyl-3-pyrrolidineacetamide hydrobromide (1:1), 3-Pyrrolidineacetamide, 1-[2-(2,3-dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-alpha,alpha-diphenyl-, monohydrobromide, (3S)- (9CI), 3-Pyrrolidineacetamide, 1-[2-(2,3-dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-alpha,alpha-diphenyl-, monohydrobromide, (S)- |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N2O2.BrH/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26;/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31);1H/t25-;/m1./s1 |
| LEDER | Br.NC(=O)C([C@@H]1CCN(CCc2ccc3OCCc3c2)C1)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 2-[(3S)-1-[2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl]-2,2-diphenylacetamide;hydrobromide |
| Visa mer |