missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Darifenacin Hydrobromide, TRC

Produktkod. 30011209
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011209 100 mg
30004119 25 mg
30007176 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD193400100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 133099-07-7
Molekylformel C28 H30 N2 O2 . Br H
Molekylvikt (g/mol) 507.46
Synonym (3S)-1-[2-(2,3-Dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-α,α-diphenyl-3-pyrrolidineacetamide hydrobromide (1:1), 3-Pyrrolidineacetamide, 1-[2-(2,3-dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-α,α-diphenyl-, monohydrobromide, (3S)- (9CI), 3-Pyrrolidineacetamide, 1-[2-(2,3-dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-α,α-diphenyl-, monohydrobromide, (S)-, (S)-3-(Carbamoyldiphenylmethyl)-1-[2-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidine hydrobromide, Darifenacin hydrobromide, Darilong, Emselex, Enablex, UK 88525-04, UK 88525-04 hydrobromide
IUPAC-namn 2-[(3S)-1-[2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl]-2,2-diphenylacetamide;hydrobromide
LEDER Br.NC(=O)C([C@@H]1CCN(CCc2ccc3OCCc3c2)C1)(c4ccccc4)c5ccccc5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Darifenacin Hydrobromide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C28H30N2O2.BrH/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26;/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31);1H/t25-;/m1./s1
Formel vikt 506.1569
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.