Läs mer
Darinaparsin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Darinaparsin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22AsN3O6S/c1-13(2)23-6-8(11(20)15-5-10(18)19)16-9(17)4-3-7(14)12(21)22/h7-8H,3-6,14H2,1-2H3,(H,15,20)(H,16,17)(H,18,19)(H,21,22)/t7-,8-/m0/s1 |
| Formel vikt | 411.0445 |