Läs mer
Abeba™ Mörkblå Velours ESD Anatom Skyddsskor
Produktkod. 15558965
Change view
Storlek:
38
39
42
45
46
50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15558965 38
15568965 39
15598965 42
15528975 45
15538975 46
15578975 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15558965 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 32147/38
Beräknad leverans: 24-11-2026
Resperationsabsorberande specialfoder med silverjoner. Tåhätta av stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velour med andningsbara textilinlägg
  • Mörkblå
  • Tåhätta av stål
  • Stötdämpande PU-mellansula
  • Halkskydd PU yttersula
  • Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3580)
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristparti med snörning
  • Reflekterande material
  • Lämplig för häl- och fotlyft
  • Reptålig beläggning i hälområdet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Färg Blått
Material Velour
Storlek 38
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 32147
Tåmaterial Stål