Läs mer
Motic™ Darkfield Attachment
Produktkod. 11761258
Change view
För användning med (utrustning):
Mikroskop B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11761258 Mikroskop B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC Varje
1 options
Produktkod. 11761258 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 12220275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 SEK
    490.31 SEK / Paket med 1
    Save 96.69 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Förbättra visuell kontrast med mörkfältsmetod. Motic™ Darkfield Attachment är en enkel bilaga av plug-in-typ.
  • Förbättra kontrasten mellan prov och bakgrund.
  • Enkel, plug-in-typ tillbehör.
  • För användning med: B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC mikroskop.
Specifikationer
Typ Darkfield Plug-in Attachment
För användning med (utrustning) Mikroskop B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC