Läs mer
Motic™ Darkfield Attachment med Iris Diafragma, SMZ-171
Produktkod. 15475522
Change view
Inkluderar:
Iris membran
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15475522 Iris membran Varje
1 options
Produktkod. 15475522 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101000901781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 SEK
    1011.41 SEK / Paket med 1
    Save 198.59 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Lättanvänd mörkfältsinsats för genomsläppt ljus. Motic™ Darkfield Attachment med Iris Diafragma, SMZ-171 är monterad ovanpå varje utgång för transmitterat stativljus.
  • För alla ljusstativ (halogen eller LED).
  • Iris diafragma låter dig variera belysningsöppningen enligt objektivets numeriska bländare.
Specifikationer
Typ Darkfield Attachment
För användning med (utrustning) Halogen- eller LED-ljusstativ, SMZ-171 mikroskop
Inkluderar Iris membran