Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Darkfield Optic Ring för VisiLED Slim LED Ring Light
Handla allt Schott Produkter
För användning med (utrustning):
VisiLED Slim LED Ringlight (400 150)
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Fokusoptikring för mörkfält.
- Arbetsavstånd 5 till 25 mm.
- För användning med VisiLED Slim Ringlight (400 150).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Darkfield optisk ring |
| Fokusavstånd | Fritt arbetsavstånd: 5 till 20 mm |
| För användning med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| För användning med (utrustning) | VisiLED Slim LED Ringlight (400 150) |