Läs mer
Darodipine, TRC
Produktkod. 30136100
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136100 25 mg
30005905 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136100 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD19345025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72803-02-2
Molekylformel C19 H21 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 371.39
Synonym 4-(2,1,3-Benzoxadiazol-4-yl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3,5-Diethyl Ester, 2,1,3-Benzoxadiazole, 3,5-pyridinedicarboxylic Acid deriv., PY 108-068, PY 108068;
IUPAC-namn diethyl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OCC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Darodipine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3O5/c1-5-25-18(23)14-10(3)20-11(4)15(19(24)26-6-2)16(14)12-8-7-9-13-17(12)22-27-21-13/h7-9,16,20H,5-6H2,1-4H3
Formel vikt 371.1481