Läs mer
Darolutamide, MedChemExpress
Produktkod. 16487206
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487206 100 mg -
16467238 10 mg -
16449767 5 mg -
16433257 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487206 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16985
MedChemExpress Darolutamide (ODM-201;BAY-1841788) is a potent androgen receptor (AR) antagonist with an IC50 of 26 nM in in vitro assay.
Darolutamide (ODM-201
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Darolutamide
Fysisk form Powder
CAS 1297538-32-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H19ClN6O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym ODM-201 BAY-1841788
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (313.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=C(C#N)C=CC(C2=NN(C[C@H](C)NC(C3=NNC(C(O)C)=C3)=O)C=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 398.85
Formel vikt 398.85
Procent renhet 98.1%